Få mere at vide
DL-Norleucine, TRC
Artikelnummer. 30422358
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30422358 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30422358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7120132.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale DL-Norleucine
CAS 616-06-8
Molekylær formel C6H13NO2
Mængde 2.5 g
Synonym Norleucine, DL-Norleucine, Norleucine','DL- (8CI), (±)-2-Aminohexanoic acid, (±)-Norleucine, DL-α-Aminocaproic acid, NSC 203799
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CCCCC(N)C(=O)O
IUPAC navn 2-aminohexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0946