Få mere at vide
DL-norleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484290
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484290 100 g 100g
11474290 25 g -
11494290 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10791.22
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-06-8
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00064422
InChI nøgle LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-norleucine, norleucine, h-dl-nle-oh, norleucine, dl, 2-aminohexanoic acid, dl, dl-2-aminohexanoic acid, dl-.alpha.-aminocaproic acid, norleucine, l, hexanoic acid, s, 2-amino-hexanoic acid
PubChem CID 9475
ChEBI CHEBI:36405
IUPAC navn 2-aminohexansyre
SMIL CCCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Norleucine
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 1721748
Merck Index 14,6706
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%