Få mere at vide
DL-Noradrenalin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134517
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134517 50 mg
30040650 100 mg
18072740 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN67450050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-27-6
Molekylær formel C8 H11 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 205.64
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Noradrenaline hydrochloride, (±)-Norepinephrine hydrochloride, DL-Arterenol hydrochloride, DL-Norepinephrine hydrochloride, NSC 7930, dl-Noradrenaline hydrochloride, dl-Norepinephrine hydrochloride
IUPAC navn 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)benzen-1,2-diol; hydrochlorid
SMIL Cl.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Norepinephrine (Noradrenaline) Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H
Formel vægt 205.0506
Procent renhed >95%