missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Norepinephrine 3-Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30422369
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422369 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422369 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6745101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Norepinephrine 3-Sulfate
CAS 112346-92-6
Molekylær formel C8H11NO6S
Mængde 1 mg
Synonym 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate), (±)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate), (±)-Norepinephrine-3-O-sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H11NO6S/c9-4-7(11)5-1-2-6(10)8(3-5)15-16(12,13)14/h1-3,7,10-11H,4,9H2,(H,12,13,14)
SMIL NCC(O)c1ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c1
IUPAC navn [5-(2-amino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl] hydrogen sulfate
Molekylvægt (g/mol) 249.24
Formel vægt 249.0307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.