Få mere at vide
DL-N-Propyl Sulfite, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DL-N-Propyl Sulfite |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3S/c1-3-5-8-10(7)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 166.066 |