Få mere at vide
DL-N-Boc-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-N-Boc-alanine |
| CAS | 3744-87-4 |
| Molekylær formel | C8H15NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-alanine, N-Boc-DL-alanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-DL-alanine, NSC 108686 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11) |
| SMIL | OC(C(NC(OC(C)(C)C)=O)C)=O |
| IUPAC navn | (tert-butoxycarbonyl)alanine |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.1 |