Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Methioninsulfoxid, 98+%
Artikelnummer. 11459226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459226 25 g 25g
11449226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459226 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18081.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 62697-73-8 | C5H11NO3S | 165,21 g/mol
DL-Methioninsulfoxid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Methioninsulfoxid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand og Hcl
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62697-73-8
Molekylær formel C5H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00002620
InChI nøgle QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfoxide, methionine sulfoxide, 2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, dl-methioninesulfoxide, methionine, s-oxide, uethionine, s-oxide, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfinyl, 2-amino-4-methylsulfinyl butyric acid, 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfinyl
PubChem CID 847
ChEBI CHEBI:49033
SMIL CS(=O)CCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Methionine sulfoxide
Smeltepunkt ∼230 °C (dekomponering)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og Hcl.
IUPAC navn 2-amino-4-methansulfinylbutansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 165.21
Procent renhed ≥98%