Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Methioninsulfoxid, 98+%
Artikelnummer. 11449226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449226 5 g 5g
11459226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449226 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18081.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62697-73-8 | C5H11NO3S | 165.21 g/mol
DL-Methioninsulfoxid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Methioninsulfoxid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand og Hcl
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62697-73-8
Molekylær formel C5H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00002620
InChI nøgle QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfoxide, methionine sulfoxide, 2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, dl-methioninesulfoxide, methionine, s-oxide, uethionine, s-oxide, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfinyl, 2-amino-4-methylsulfinyl butyric acid, 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfinyl
PubChem CID 847
ChEBI CHEBI:49033
SMIL CS(=O)CCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Methionine sulfoxide
Smeltepunkt ∼230°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in water and Hcl.
IUPAC navn 2-amino-4-methylsulfinylbutansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 165.21
Procent renhed ≥98%