Få mere at vide
Dl-Methionine Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dl-Methionine Sulfone |
| CAS | 820-10-0 |
| Molekylær formel | C5H11NO4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (±)-Methionine sulfone, DL-Methionine sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CS(=O)(=O)CCC(N)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.21 |
| Formel vægt | 181.0409 |