Få mere at vide
DL-Methionin sulfon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486107 5 g 5g
11476107 1 g 1g
11496107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25094.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 820-10-0 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 820-10-0
Molekylær formel C5H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 181.21
MDL nummer MFCD00025079
InChI nøgle UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfone, methionine sulfone, 2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl, d,l-methionine sulfone, methioninesulfone, dl-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl butyric acid, methionine, s,s-dioxide, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfonyl-, dl
PubChem CID 69961
IUPAC navn 2-amino-4-methylsulfonylbutansyre
SMIL CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Methionine sulfone
Mængde 5 g
Formel vægt 181.21
Procent renhed 98%