Få mere at vide
DL-Methionin (Racemethionin), Mikromol™
Artikelnummer. 17999794
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17999794 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17999794 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0879.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
DL-Methionin (Racemethionin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Methionine
CAS 59-51-8
Analyt- eller komponentnavne DL-Methionine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H11 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym dl-Methionine, (2RS)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
SMIL CSCCC(N)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Mængde 250 mg
Formel vægt 149,051 g/mol