Få mere at vide
DL-Methionine Methylsulfonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Methionine Methylsulfonium Chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 199.0434 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |