Få mere at vide
DL-Methionine-d3 (S-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methionine-methyl-d3 |
| CAS | 284665-20-9 |
| Molekylær formel | C5 D3 H8 N O2 S |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Methionine-methyl-d3 (9 CI, ACI), L-Methionine-methyl-d3, DL-[Methyl-D3]-methionine, DL-Methionine-d3, DL-Methionine-D3 (S-methyl-D3), 2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, (RS)-2-Amino-4-[(methyl-d3)thio]butanoic acid, S-(Methyl-d3)-DL-homocysteine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])SCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152.07 g/mol |
| Vis mere |