Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-methionin, 99 %
Artikelnummer. 11420333
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420333 1000 g 1000g
11430333 250 g 250g
11440333 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420333 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11457.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Produktion af flygtige forbindelser relateret til smagen af fødevarer fra Strecker-nedbrydningen af DL-methionin. Tilsætning af methionin i passende mængder til disse fødevarer kan forventes at forbedre proteinværdien. Økonomisk ville DL-methionin være at foretrække.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Produktion af flygtige forbindelser relateret til smagen af fødevarer fra Strecker-nedbrydningen af DL-methionin. Tilsætning af methionin i passende mængder til disse fødevarer kan forventes at forbedre proteinværdien. Økonomisk ville DL-methionin være at foretrække.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-51-8
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063096
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
SMIL CSCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Methionine
Smeltepunkt ∼272 °C (dekomponering)
Beilstein 636185
Merck Index 14,5975
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Tæthed 1.34
IUPAC navn 2-amino-4-(methylsulfanyl)butansyre
Mængde 1000 g
Formel vægt 149.21
Procent renhed 99%