Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-methionin, 99+ %
Artikelnummer. 10457130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10457130 100 g Plastflaske 100g
10326960 2.5 g Glasflaske 2.5g
10666132 250 g Plastflaske 250g
10510224 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10457130 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125651000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-51-8
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063096
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
SMIL CSCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Methionine
Navn note 99+%
Ammonium 1000 ppm maks.
pH 5,4 til 6,1 (2 % m/v vandig opløsning)
Farve Hvid
Chlorid 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C)
Andre aminosyrer 0,2% maks. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Sulfat 200 ppm maks.
Merck Index 15, 6047
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Tæthed 1.34g/mL
IUPAC navn 2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 149.21
Procent renhed 99,0 til 101,0% (på tørret stof)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller