Få mere at vide
DL-Mercaptosuccininsyre, 99%
Artikelnummer. 11995721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995721 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10574051 100 g Glasflaske 100g
10133270 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11995721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125550025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-49-5
Molekylær formel C4H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 150.15
InChI nøgle NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC navn 2-sulfanylbutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Mercaptosuccinic acid
Smeltepunkt 152 °C til 155 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(SH)CO2H
Mængde 2.5 kg
Beilstein 03,439
Merck Index 15,9496
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 150 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 500 g/L ethanol (20 °C), opløseligt i acetone, moderat opløseligt i ether, kloroform, praktisk talt uopløseligt i benzen
Formel vægt 150.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver