Få mere at vide
DL-Mercaptosuccinic acid, 99%
Artikelnummer. 10133270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10133270
Brand: Thermo Scientific Acros 125555000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-49-5
Molekylær formel C4H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 150.15
InChI nøgle NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC navn 2-sulfanylbutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Mercaptosuccinic acid
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(SH)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 03,439
Merck Index 15,9496
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: 500g/L ethanol (20°C),soluble in acetone,moderately soluble in ether,chloroform,practically insoluble in benzene
Formel vægt 150.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver