Få mere at vide
DL-Menthyl Stearate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Menthyl Stearate |
| CAS | 1014622-89-9 |
| Molekylær formel | C28H54O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Octadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H54O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-28(29)30-27-23-25(4)21-22-26(27)24(2)3/h24-27H,5-23H2,1-4H3/t25-,26+,27-/m1/s1 |
| SMIL | C(C)(C)[C@H]1[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[C@H](C)CC1 |
| IUPAC navn | (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl stearate |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.73 |
| Formel vægt | 422.41 |