Få mere at vide
DL-Menthol, TRC
Artikelnummer. 30011308
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011308 250 mg
17904875 1 g
17921535 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM218900250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-78-1
Molekylær formel C10 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Synonym Menthol racemic, (1RS,2SR,5RS)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-rel-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-, Menthol, cis-1,3,trans-1,4- (8CI), Menthol, dl- (6CI), (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (±)-Menthol, DL-Menthol, Fisherman's Friend Lozenges, Hexahydrothymol, Meggezone, Menthacamphor, Menthol, Menthomenthol, NSC 2603, Peppermint camphor, Racementhol, Racemic menthol, Therapeutic Mineral Ice, Thymomenthol, dl-Menthol, rac-Menthol, rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menthol Racemic
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Formel vægt 156.1514