Få mere at vide
DL-Menthol, 99%
Artikelnummer. 10467130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467130 500 mL Glasflaske 500ml
10133320 5 mL Glasflaske 5ml
10581751 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10467130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125395000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-78-1
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00001484
InChI nøgle NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Synonym menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
IUPAC navn (1R,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Menthol
Navn note 99%
Smeltepunkt 32.0°C to 36.0°C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 216.0°C
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mL
Merck Index 15, 5905
Specifik vægtfylde 0.89
Specifik rotationstilstand −2.00 (20.00°C c=10,EtOH)
Specifik rotation − 2.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Formel vægt 156.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Menthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.