Få mere at vide
DL-Menthol, 98+%
Artikelnummer. 11479246
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479246 250 g 250g
11469246 50 g 50g
11418960 100 g 100g
11459246 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11479246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18098.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156,269 g/mol
Anvendes i parfumeri for at give kraft, løft og friskhed. Til brug i tandpasta, hostedråber, mundskyl, is, tyggegummi, tobak, medicinsk gips, tonic og shampoo. På grund af dets kølende virkning findes det i en bred vifte af lægemidler til behandling af ondt i halsen og mundirritationer. Det bruges også i behandlinger af mindre ømhed og forstuvninger, og i nasale dekongestanter. Det findes i nogle mundhygiejneprodukter for at bekæmpe dårlig ånde. Det er selvfølgelig til stede i en række tyggegummier. Det blev først tilsat cigaretter i 1920'erne og 1930'erne (f.eks. Spud og Kool mærker) både på grund af dens smag og også for at reducere irritation, især i halsen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i alkohol, paraffinolie og
vand, 434,5 mg/L ved 25 C (°est).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-78-1
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00001484
InChI nøgle NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Synonym menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
IUPAC navn (1R,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Menthol
Smeltepunkt 33 °C til 36 °C
Tæthed 0.89
Kogepunkt 212 °C til 216 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.4615
Mængde 250 g
Beilstein 3194263
Merck Index 14,5837
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, paraffinolie og vand, 434,5 mg/L @ 25 °C (est).
Formel vægt 156.27
Procent renhed ≥98%