Få mere at vide
DL-Menthol, 98+%
Beskrivelse
Anvendes i parfumeri for at give kraft, løft og friskhed. Til brug i tandpasta, hostedråber, mundskyl, is, tyggegummi, tobak, medicinsk gips, tonic og shampoo. På grund af dets kølende virkning findes det i en bred vifte af lægemidler til behandling af ondt i halsen og mundirritationer. Det bruges også i behandlinger af mindre ømhed og forstuvninger, og i nasale dekongestanter. Det findes i nogle mundhygiejneprodukter for at bekæmpe dårlig ånde. Det er selvfølgelig til stede i en række tyggegummier. Det blev først tilsat cigaretter i 1920'erne og 1930'erne (f.eks. Spud og Kool mærker) både på grund af dens smag og også for at reducere irritation, især i halsen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i parfumeri for at give kraft, løft og friskhed. Til brug i tandpasta, hostedråber, mundskyl, is, tyggegummi, tobak, medicinsk gips, tonic og shampoo. På grund af dens″ afkøling″ virkning, findes det i en lang række lægemidler til behandling af ondt i halsen og mundirritationer. Det bruges også i behandlinger af mindre ømhed og forstuvninger, og i nasale dekongestanter. Det findes i nogle mundhygiejneprodukter til at bekæmpe″ dårlig ånde″ . Det er selvfølgelig til stede i en række tyggegummier. Det blev først føjet til cigaretter i 1920'erne og 1930'erne (f″ Spud″ og″ Kool″ mærker) for både dens smag og også for at reducere irritation, især i halsen.
Opløselighed Opløselig i alkohol, paraffinolie og
vand, 434,5 mg/L ved 25 C (°est).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Menthol |
| Smeltepunkt | 33 °C til 36 °C |
| Tæthed | 0.89 |
| Kogepunkt | 212 °C til 216 °C |
| Flammepunkt | 93 °C (199 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Brydningsindeks | 1.4615 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3194263 |
| Merck Index | 14,5837 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- DL-Menthol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Menthol