Få mere at vide
DL-Menthol, 98+%
Artikelnummer. 11418960
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418960 100 g 100g
11469246 50 g 50g
11479246 250 g 250g
11459246 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11418960 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18098.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156,269 g/mol
Anvendes i parfumeri for at give kraft, løft og friskhed. Til brug i tandpasta, hostedråber, mundskyl, is, tyggegummi, tobak, medicinsk gips, tonic og shampoo. På grund af dets kølende virkning findes det i en bred vifte af lægemidler til behandling af ondt i halsen og mundirritationer. Det bruges også i behandlinger af mindre ømhed og forstuvninger, og i nasale dekongestanter. Det findes i nogle mundhygiejneprodukter for at bekæmpe dårlig ånde. Det er selvfølgelig til stede i en række tyggegummier. Det blev først tilsat cigaretter i 1920'erne og 1930'erne (f.eks. Spud og Kool mærker) både på grund af dens smag og også for at reducere irritation, især i halsen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i alkohol, paraffinolie og
vand, 434,5 mg/L ved 25 C (°est).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-78-1
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00001484
InChI nøgle NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Synonym menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
IUPAC navn (1R,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Menthol
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Tæthed 0.89
Kogepunkt 212°C to 216°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.4615
Mængde 100 g
Beilstein 3194263
Merck Index 14,5837
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,paraffin oil and water,434.5mg/L @ 25°C (est).
Formel vægt 156.27
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Menthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Menthol