Få mere at vide
dl-Mandelic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834201
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15834201 1 kg
15824201 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15834201 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8069131000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-64-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Mandelic Acid
Smeltepunkt 119°C to 121°C
Tæthed 1.31 g/cm3 at 20.2°C
Mængde 1 kg
Molekylær formel C6H5CH(OH)COOH
MDL nummer MFCD00064250
Synonym DL-Mandelic acid, DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid, DL-Mandelic acid
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Grad Ungraded