Få mere at vide
dl-Mandelic Acid Nitrile, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Mandelic Acid Nitrile |
| CAS | 532-28-5 |
| Smeltepunkt | -10°C |
| Kogepunkt | 170°C/1013 hPa |
| Tæthed | 1.121 To 1.127 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 100 mL |
| MDL nummer | MFCD00004487 |
| Synonym | DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile, DL-Mandelic acid nitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |