Få mere at vide
DL-Mandelic acid, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Mandelic acid |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 117°C to 121°C |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | C6H5CH(OH)CO2H |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | ≥99.0% (Acid) |
| Mængde | 250 g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |