Få mere at vide
DL-Æblesyre, TRC
Artikelnummer. 30009962
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009962 10 g
30011757 100 g
17970665 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM15951010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6915-15-7
Molekylær formel C4 H6 O5
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Synonym Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), (±)-Malic acid, 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, R,S(±)-Malic acid, Xeros, dl-Malic acid, α-Hydroxysuccinic acid
IUPAC navn 2-hydroxybutanedioinsyre
SMIL OC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formel vægt 134.0215
Procent renhed >95%