Få mere at vide
dl-Malic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15854351
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15854351 5 kg
15844351 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15854351 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8147375000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6915-15-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic Acid
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Tæthed 1.60 g/cm3 at 20°C
Mængde 5 kg
MDL nummer MFCD00064212
Synonym DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, DL-Malic acid
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Grad Ungraded