Få mere at vide
dl-Malic Acid, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Malic Acid |
| CAS | 6915-15-7 |
| Smeltepunkt | 128°C to 132°C |
| Tæthed | 1.60 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 250 g |
| MDL nummer | MFCD00064212 |
| Synonym | DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, DL-Malic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.09 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DL-Malic acid for biochemistry
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-malic acid