Få mere at vide
Dl-Malic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090240 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10090240 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10090240 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/1350/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 6915-15-7
Smeltepunkt 128°C
Farve White
pH 2
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H6O5
MDL nummer 64212
Mængde 500 g
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formel vægt 134.09g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Malic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.