Få mere at vide
DL-Æblesyre, BAGER ANALYZED™ Biokemisk reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548814 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15548814 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15548814 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. P49407
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Biokemikalier af høj kvalitet til forskningsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic Acid
CAS 617-48-1
Molekylær formel C4H6O5
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxybutandisyre
Molekylvægt (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formel vægt 134.09
Grad BAGER ANALYZED™ Biokemisk reagens
Mængde 500 g
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.60kg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (±)-Malic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (±)-Malic acid