Få mere at vide
DL-æblesyre, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757426 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 10256523
Brand: Thermo Scientific Acros 125252500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6915-15-7
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064212
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC navn 2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic acid
Smeltepunkt 128.0°C to 132.0°C
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Opløselighedsinformation Solubility in water: 558g/L (20°C). Other solubilities: 82.70 g/100 g methanol-17.75 g/100 g acetone (20°C, 45.53 g/100 g ethanol-20.70 g/ 100 g dioxane (20°C, 0.84 g/100 g diethyl ether (20°C), practically insoluble in benzene
Formel vægt 134.09
Procent renhed 99+%
Mængde 250 g
Flammepunkt 203°C
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Malic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.