Få mere at vide
DL-Æblesyre, 99+%
Artikelnummer. 10256523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10256523 250 g Plastflaske 250g
10025723 500 g Plastflaske 500g
10584051 1 kg Plastflaske 1kg
11965071 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10256523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.81 DKK
    215.65 DKK / 250g
    Spare 23.16 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6915-15-7
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064212
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC navn 2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic acid
Smeltepunkt 128,0 °C til 132,0 °C
Mængde 250 g
Flammepunkt 203 °C
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 558 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 82,70 g/100 g methanol-17,75 g/100 g acetone (20 °C, 45,53 g/100 g ethanol-20,70 g/ 100 g dioxan (20 °C), 0,84 g/100 g dietylether (20 °C)), praktisk talt uopløseligt i benzen
Formel vægt 134.09
Procent renhed 99+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Malic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.