Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Malic acid |
| Smeltepunkt | 128.0°C to 132.0°C |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | HO2CCH2CH(OH)CO2H |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 558g/L (20°C). Other solubilities: 82.70 g/100 g methanol-17.75 g/100 g acetone (20°C, 45.53 g/100 g ethanol-20.70 g/ 100 g dioxane (20°C, 0.84 g/100 g diethyl ether (20°C), practically insoluble in benzene |
| Formel vægt | 134.09 |
| Procent renhed | 99+% |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 203°C |
| Emballage | Plastflaske |
Sikkerhed og håndtering
- DL-Malic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.