Få mere at vide
DL-æblesyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428960
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428960 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11428960 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17874.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.97 DKK
    185.65 DKK / 250g
    Spare 20.32 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
DL-æblesyre bruges som fødevaretilsætningsstof. Det er en del af nogle kunstige eddikesmage. Yderligere anvendes det til fremstilling af chirale forbindelser, herunderκ -opioidmodtagelse. Det bruges til chiral opløsning ved ligand-udveksling kapillær elektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-æblesyre anvendes som fødevaretilsætningsstof. Det er en del af nogle kunstige eddikesmage. Yderligere anvendes det til fremstilling af chirale forbindelser, herunderκ -opioidmodtagelse. Det bruges til chiral opløsning ved ligand-udveksling kapillær elektroforese.
Opløselighed Opløselig i acetone, ether, vand, methanol og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic acid
CAS 6915-15-7
Smeltepunkt 130 °C til 133 °C
Tæthed 1.609
Mængde 250 g
Flammepunkt 203 °C
Analyseprocentområde 0.98
Molekylær formel C4H6O5
MDL nummer MFCD00064212
Beilstein 1723539
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, ether, vand, methanol og ethanol.
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxybutandisyre
Molekylvægt (g/mol) 134.09
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formel vægt 134.09