Få mere at vide
DL-Æblesyre, 98%
Beskrivelse
DL-æblesyre bruges som fødevaretilsætningsstof. Det er en del af nogle kunstige eddikesmage. Yderligere anvendes det til fremstilling af chirale forbindelser, herunderκ -opioidmodtagelse. Det bruges til chiral opløsning ved ligand-udveksling kapillær elektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
DL-æblesyre anvendes som fødevaretilsætningsstof. Det er en del af nogle kunstige eddikesmage. Yderligere anvendes det til fremstilling af chirale forbindelser, herunderκ -opioidmodtagelse. Det bruges til chiral opløsning ved ligand-udveksling kapillær elektroforese.
Opløselighed Opløselig i acetone, ether, vand, methanol og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Malic acid |
| Smeltepunkt | 130 °C til 133 °C |
| Tæthed | 1.609 |
| Mængde | 2500 g |
| Flammepunkt | 203 °C (397 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Beilstein | 1723539 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, ether, vand, methanol og ethanol. |
| Formel vægt | 134.09 |