Få mere at vide
DL-Æblesyre, 98%
Artikelnummer. 11403488
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403488 500 g 500g
11413488 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17874.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
DL-æblesyre bruges som fødevaretilsætningsstof. Det er en del af nogle kunstige eddikesmage. Yderligere anvendes det til fremstilling af chirale forbindelser, herunderκ -opioidmodtagelse. Det bruges til chiral opløsning ved ligand-udveksling kapillær elektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-æblesyre anvendes som fødevaretilsætningsstof. Det er en del af nogle kunstige eddikesmage. Yderligere anvendes det til fremstilling af chirale forbindelser, herunderκ -opioidmodtagelse. Det bruges til chiral opløsning ved ligand-udveksling kapillær elektroforese.
Opløselighed Opløselig i acetone, ether, vand, methanol og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6915-15-7
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064212
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC navn 2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic acid
Smeltepunkt 130 °C til 133 °C
Tæthed 1.609
Mængde 500 g
Flammepunkt 203 °C (397 °F)
Analyseprocentområde 0.98
Beilstein 1723539
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, ether, vand, methanol og ethanol.
Formel vægt 134.09