Få mere at vide
DL-Æblesyre-2,3,3-d3, TRC
Artikelnummer. 30475068
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30475068 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30475068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1595131MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic Acid-2,3,3-d3
CAS 104596-63-6
Molekylær formel C4 D3 H3 O5
Mængde 1 mg
Synonym (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
SMIL [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(O)C(=O)O
IUPAC navn 2,2,3-trideuterio-3-hydroxy-butanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 137.15
Formel vægt 137.0404