Få mere at vide
DL-Malic Acid-2,3,3-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Malic Acid-2,3,3-d3 |
| CAS | 104596-63-6 |
| Molekylær formel | C4 D3 H3 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3-trideuterio-3-hydroxy-butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.15 |
| Formel vægt | 137.0404 |