Få mere at vide
DL-Lysine, TRC
Artikelnummer. 30472416
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30472416 5 g
1 options
Artikelnummer. 30472416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4885055G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lysine
CAS 70-54-2
Molekylær formel C6 H14 N2 O2
Mængde 5 g
Synonym Lysine, DL-Lysine, Lysine, DL- (8CI), (RS)-Lysine, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid, (±)-Lysine, 2,6-Diaminohexanoic acid, AminoShure-L, DL-α,ε-Diaminocaproic acid
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)
SMIL NCCCCC(N)C(=O)O
IUPAC navn 2,6-diaminohexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Formel vægt 146.1055