Få mere at vide
DL-Lysine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Lysine |
| CAS | 70-54-2 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Lysine, DL-Lysine, Lysine, DL- (8CI), (RS)-Lysine, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid, (±)-Lysine, 2,6-Diaminohexanoic acid, AminoShure-L, DL-α,ε-Diaminocaproic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10) |
| SMIL | NCCCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,6-diaminohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.1055 |