Få mere at vide
DL-lysin monohydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10710102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710102 25 g Glasflaske 25g
10289740 100 g Glasflaske 100g
10300684 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710102 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413370250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-53-1
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00064563
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
IUPAC navn 2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lysine monohydrochloride
Smeltepunkt 267,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2(CH2)4CH(NH2)COO·HCl
Specifik rotation −1° til +1° (20 °C, 589 nm) (c=1, vand)
Merck Index 14, 5636
Mængde 25 g
Formel vægt 182.65
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver, granulat eller stykker