Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Lysin monohydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 11428923
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428923 25 g 25g
11438923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428923 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11066.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
DL-Lysinmonohydrochlorid virker som et mellemprodukt ved fremstillingen af 3-amino-azepan-2-on. Det tjener også som en essentiel aminosyre. Det bruges som dyrefoder. Ud over dette bruges det i konstruktionen af polylysinpolymerer, som finder anvendelse i lysinbaserede polypeptidgeler og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Lysin monohydrochlorid fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af 3-amino-azepan-2-on. Det tjener også som en essentiel aminosyre. Det bruges som dyrefoder. Ud over dette bruges det i konstruktionen af polylysinpolymerer, som finder anvendelse i lysinbaserede polypeptidgeler og film.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether, acetone, benzen og almindelige neutrale opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-53-1
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00064563
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
IUPAC navn 2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lysine monohydrochloride
Smeltepunkt 267°C (decomposition)
Beilstein 4711993
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvents.
Mængde 25 g
Formel vægt 182.65
Procent renhed 99%