Få mere at vide
Dl-lysine Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dl-lysine monohydrate |
| CAS | 885701-25-7 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 O2 . H2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Lysine, hydrate (1:1) (ACI), Lysine hydrate (1:1) (ACI), Lysine, monohydrate (9CI), 2,6-Diaminohexanoic acid hydrate, DL-Lysine hydrate, DL-Lysine monohydrate, 2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2 |
| SMIL | O.NCCCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,6-diaminohexanoic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.1161 |