Få mere at vide
DL-Lysine monohydrate, 98+%
Artikelnummer. 11361957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361957 25 g 25g
11351957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07576.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 885701-25-7 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885701-25-7
Molekylær formel C6H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.21
MDL nummer MFCD00151036
InChI nøgle HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
PubChem CID 2734605
IUPAC navn 2,6-diaminohexansyre;hydrat
SMIL O.NCCCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lysine monohydrate
Smeltepunkt ∼110°C
Beilstein 1616991
Mængde 25 g
Formel vægt 164.21 (146.19 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%