Få mere at vide
DL-lysinmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10691073 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10691073 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10691073 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365650250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 885701-25-7 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lysine monohydrate
Navn note 98%
CAS 885701-25-7
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Tab ved tørring 7% to 12% (105°C, 2 hrs)
Molekylær formel C6H16N2O3
Emballage Glasflaske
Lineær formel HN(CH)4CH(NH)COH
MDL nummer MFCD00151036
Synonym dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
InChI nøgle HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
SMIL O.NCCCCC(N)C(O)=O
IUPAC navn 2,6-diaminohexansyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 164.21
Mængde 25 g
PubChem CID 2734605
Formel vægt 164.21
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver