missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
dl-Limonene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 138-86-3 |
| Smeltepunkt | -89°C |
| Tæthed | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 178°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00062992 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene, DL-Limonene |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.23 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?