missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Leucyl-glycine, TRC

Artikelnummer. 30480675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480675 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL11352010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Leucyl-glycine
CAS 615-82-7
Molekylær formel C8H16N2O3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O3/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12)
SMIL CC(C)CC(N)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-amino-4-methylpentanoyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Formel vægt 188.1161
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.