Få mere at vide
DL-Leucyl-glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Leucyl-glycine |
| CAS | 615-82-7 |
| Molekylær formel | C8H16N2O3 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12) |
| SMIL | CC(C)CC(N)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-amino-4-methylpentanoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vægt | 188.1161 |