Få mere at vide
DL-leucin, TRC
Artikelnummer. 17969924
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17969924 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17969924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL330170500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Leucine
CAS 328-39-2
Molekylær formel C6 H13 N O2
Synonym Leucine, DL-Leucine, Leucine, DL- (8CI), (RS)-Leucine, (±)-Leucine, 2-Amino-4-methylpentanoic acid, NSC 9252
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
SMIL CC(C)CC(N)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 500 mg
Formel vægt 131.0946