Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-leucin, 99 %
Artikelnummer. 11493254
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493254 250 g 250g
11483254 50 g 50g
11473254 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493254 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10590.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-39-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00063087
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
IUPAC navn 2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)CC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Leucine
Smeltepunkt ∼294 °C (sublimation)
Beilstein 636005
Merck Index 14,5451
Tæthed 1.293
Mængde 250 g
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%